Principaux documents
860356P
Avanti
16:0 PC-d66
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H14NO8PD66
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
800.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860356P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Description générale
16:0 PC-d66 is a deuterated phosphocholine in which 66 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860356P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable