857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
Synonyme(s) :
110843
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 857460M
Concentration
1 mg/mL (857460M-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
NIOYUNMRJMEDGI-YNSOAAEFSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2