840532P
Avanti
18:2 MGDG (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Monogalactosyldilinoleoylglycerol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg (840532P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H78O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-
Clé InChI
BROOMPUVDPTGEG-RHNBIRJRSA-N
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable