840009P
Avanti
PAF (from Heart PC)
Avanti Research™ - A Croda Brand 840009P, powder
Synonyme(s) :
1-alkyl-2-acetoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (840009P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840009P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (840009P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 840009P
Type de lipide
phospholipids
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H26NO7P/c1-6-17-9-12(20-11(2)14)10-19-21(15,16)18-8-7-13(3,4)5/h12H,6-10H2,1-5H3/t12-/m1/s1
Clé InChI
OLGKYSVSAKLUHK-GFCCVEGCSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable