Principaux documents
810347C
Avanti
18:0 Cyanine 7 PE
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C78H128ClN4O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1332.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810347C-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810347C
Concentration
1 mg/mL (810347C-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
18:0 Cy7 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 7) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 7 and distearoyl-sn-glycerol.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810347C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash