810266P
Avanti
C11 TopFluor™ Galactosyl Ceramide
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine, powder
Synonyme(s) :
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810266P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810266P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable