810163P
Avanti
16:0-06:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810163P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810163P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810163P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C