Principaux documents
792455C
Avanti
16:0-18:1(n7) PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-(11Z-octadecenoyl)-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H82NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
760.08
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h16,18,40H,6-15,17,19-39H2,1-5H3/b18-16-/t40-/m1/s1
Clé InChI
AEPVLLKGEBHLEJ-KWNHIAGJSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792455C-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable