Principaux documents
700357P
Avanti
Ent-DHEA sulfate
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Ent-Dehydroepiandrosterone sulfate (sodium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H27NaO5S
Poids moléculaire :
390.47
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg ((700357P-1MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700357P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable