Principaux documents
700304P
Avanti
Geranyl-L-Cysteine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl-L-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H23NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700304P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable