700151P
Avanti
cholestenoic acid-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand 700151P, powder
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestenoic acid-d5
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700151P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700151P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable