700075P
Avanti
8(9)-dehydrocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholesta-5,8(9)-dien-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700075P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(CC2)C(CCC1C(CCCC(C)C)C)C3=C2[C@](CC[C@H](O)C4)(C)C4=CC3
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21,23-24,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
VUKORTMHZDZZFR-BXAZICILSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques