Principaux documents
330737W
Avanti
SphingoSPLASH III
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
SphingoSPLASH III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Component Data Table Below
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderFDS
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderFDS
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderFDS
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderFDS
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandFDS
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C