Z767980
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
Holds 1 x 250 mL flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
Holds 1 x 250 mL flask
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000633
Larg. × H × P
90 mm × 35 mm × 79 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Holds 1 x 250 mL flask
- Hole diameter: 86 mm
- Hole depth: 31.5 mm