Z742567
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
microplate centrifuge, multiplate centrifuge
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
to hold 2 PCR plates
to hold 24 microtiter plates
4 S Deceleration:
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific C2000
Paramètres
2550 rpm
600 × g
Technique(s)
centrifugation: suitable
Poids
9 lb (4 kg)