Z740999
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 5 mL, O.D. × L 12 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E. × L
12 mm × 75 mm
Capacité
5 mL
Diam. du tube
12 mm