Z740773
Aldrich® Essentials volumetric flask, Class A, meets DIN ISO-1042
capacity 50 mL, stopper joint: 9, tol. 0.060 mL, PE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE
Taille de l'obturateur
9
Joint
joint ST/NS neckstopper size 9
joint: stopper9
Caractéristiques
class A meets DIN ISO-1042
Conditionnement
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.060 mL
Capacité
50 mL