Principaux documents
Z740661
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 2000 mL, stopper joint: 10, volume 600-1900 mL, accuracy: 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom
Joint
joint: stopper10
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 4 ea
Plage de mesure du volume
600-1900 mL, accuracy: 100 mL
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC