Z655902
IKA® RSE stirring bar remover
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
Produits recommandés
Matériaux
PTFE (PFTE-coated)
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 1293100
Disponibilité
available only in EU
L × diam.
350 mm × 8 mm
Catégories apparentées
Description générale
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
- Length: 350mm
- Diameter: 8mm
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG