Z623008
Sterlitech silver metal membrane filter discs 5. μm pore size
pore size 5.0 μm, diam. 13 mm
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Sterlitech silver metal membranes, pore size 5.0 μm, diam. 13 mm
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100
Fabricant/nom de marque
Steriltech 45325
Diamètre
13 mm
Dimension de pores
5.0 μm