Z611948
Julabo® bath tubing
(CR), I.D. × L 10 mm × 1 m
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.77
Produits recommandés
Matériaux
(CR)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930010
Paramètres
−20-120 °C temperature
D.I. × L
10 mm × 1 m
Catégories apparentées
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.