Principaux documents
Z556572
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
single adjustment, size S
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
Taille
S
Description
3-prong
L × diam.
102 mm × 8 mm , arm
Capacité de la mâchoire
0-23 mm
Largeur de la fixation
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC