Principaux documents
Z552453
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 5 L, immersion L 160 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Joint
joint ST/NS24/40
Caractéristiques
fits flask 5 L
Catégories apparentées
Description générale
Knobbed on sides for easy handling.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC