Z526193
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 120 V AC
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.76
Produits recommandés
Caractéristiques
CSA approved
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 104APL512
Disponibilité
not available in EU
Plage de mesure de la température
0-750 °C
Longueur
6 in.
Description générale
- Time proportioning automatic temperature control
- Type J immersion thermocouple included
- Set-point in °C
Informations légales
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC