Principaux documents
Z403075
Sigma-Aldrich
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, glass
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
round bottom
single-neck
Joint
joint SJ35/20
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi 00426
Capacité
2,000 mL
Description générale
These fit all Rotavapor models.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG