Z254304
Individual Filter Adapters
size 6
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Taille
6
Conditionnement
pkg of 12 ea
H × épaisseur
40 mm × 4.5 mm
Fond, D.E. × D.I.
45 mm × 36 mm
D.E. de la partie supérieure × D.I.
69 mm × 60 mm
Catégories apparentées
Description générale
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.