Z180173
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip, 1 mm bore, PTFE
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
SB.52
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 583761
Technique(s)
LPLC: suitable
Catégories apparentées
Description générale
La pointe éffilée courte de l′extrémité supérieure minimise les mélanges sous le support de disque rempli en PE (inclus). Tous les adaptateurs ont un pas Ace Thred #50 et sont livrés avec un O-ring en FETFE.
Informations légales
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.