WHA10418312
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 3 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polycarbonate filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
case of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10418312
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
3 μm
Application
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology