WHA10408714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Synonyme(s) :
Z697818, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST membrane circle white, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, black grid, sterile
Matériaux
black grid
Stérilité
sterile
Caractéristiques
black grid
Conditionnement
pkg of 400 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 10408714
Whatman Article No. 28415242 (US reference)
Diamètre
50 mm
Diam. de la membrane
47 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates