WHA10342579
Whatman® Seed Testing Papers
Grade 3621, L × W 140 mm × 200 mm, pack of 100 sheets
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
light blue cellulose
Caractéristiques
Blotter
Conditionnement
pack of 100 sheets
Fabricant/nom de marque
Whatman 10342579
L × l
140 mm × 200 mm
Poids de base
700
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Grade 3621 blotter
- Light blue in color
- For seed testing applications
Informations légales
Whatman is a registered trademark of Cytiva