Principaux documents
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro FEMA:
4149
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.769
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Halal
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥97%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grape; grapefruit; fruity
Chaîne SMILES 
N(C)c1c(cccc1)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
Clé InChI
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2