Principaux documents
W320900
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
FG
Synonyme(s) :
bread thiophene, NSC 87542
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.18
Numéro FEMA:
3209
Beilstein:
106896
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2203
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.004
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
pb
114 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
almond; bread; cherry; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup