W286109
Phenethyl butyrate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
260 °C (lit.)
Densité
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; floral; sweet
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-6-12(13)14-10-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-5,7-8H,2,6,9-10H2,1H3
Clé InChI
WFNDDSQUKATKNX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves