Principaux documents
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro FEMA:
2349
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
217
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.027
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
172-173 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
musty; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
58 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)