Principaux documents
W233218
Sigma-Aldrich
Cognac oil white
white, natural, FG
Synonyme(s) :
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2332
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Vitis vinifera
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
natural
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
Indice de réfraction
n20/D 1.428
Densité
0.870 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; wine-like
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter