TMT00677
1-Butyl-4-chlorobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(CCCC)C=C1
InChI
1S/C10H13Cl/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
SKNUPXIXICTRJE-UHFFFAOYSA-N