THSD1444
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 1%Pt/SiO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS D1444
L × diam.
116 mm × 9.2 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable