Principaux documents
T60208
Sigma-Aldrich
Triethyl methanetricarboxylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH(CO2C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.23
Beilstein:
1793645
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
Pf
25-26 °C (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup