Principaux documents
T341231
3-(1H-TETRAZOL-5-YL)-9H-THIOXANTHEN-9-ONE 10,10-DIOXIDE MONOHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.32
Numéro MDL:
Autres remarques