Principaux documents
T340642
2'-(2-CHLOROBENZOYL)-2,4'-DICHLOROACETANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H10Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.61
Numéro MDL:
Autres remarques