Principaux documents
T265187
(3R)-4,4-DIMETHYL-2-OXOTETRAHYDRO-3-FURANYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.333
Numéro MDL:
Autres remarques