Principaux documents
T243841
(7,7-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[2.2.1]HEPT-1-YL)METHANESULFONIC ACID COMPOUND WITH [AMINO(METHYL)OXIDO-LAMBDA~4~-SULFANYL]BENZENE (1:1)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H27NO5S2
Poids moléculaire :
389.536
Numéro MDL:
Autres remarques