Principaux documents
T181730
2-(1-CYCLOOCTEN-1-YL)ETHYL 3,5-DINITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H20N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.359
Numéro MDL:
Autres remarques