Principaux documents
T168920
5,6,7,8-TETRAHYDRO-1H-CYCLOHEPTA[C]FURAN-1,3(4H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.151
Numéro MDL:
Autres remarques