Principaux documents
T161004
2-(10H-PHENOTHIAZIN-10-YL)ETHYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H19NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.518
Numéro MDL:
Autres remarques