Principaux documents
T154938
(4E)-4-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-5-(3-HYDROXYPHENYL)-4-PENTENOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.389
Numéro MDL:
Autres remarques