Principaux documents
T141054
Tris(1-hydroxy-2,2,4,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) phosphinetricarboxylate, free radical
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H57N3O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
670.811
Numéro MDL:
Autres remarques