Principaux documents
T125342
(4-(2-PALMITOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H40N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.609
Numéro MDL:
Autres remarques