SYNS101506
Synthware™ straight bore PTFE stopcock
bore size 6 mm, O.D. 12 mm stem, Plug Size: 16/35
Synonyme(s) :
Synthware S101506
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S101506
Taille de l'alésage
6 mm
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.