SYNF484508
Synthware™ solvent transfer/storage flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
Synonyme(s) :
Synthware F484508, Straus flask, receiver flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F484508
Capacité
500 mL
500 mL
Taille de la vanne
0-8 mm